Print…
Tris(trimethylsilyl)borate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
381240250 381241000
ACRO381240250EA 86.9 EUR
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Fórmula: C₉H₂₇BO₃Si₃
Ponto de ebulição: 183…185 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,834 g/cm³
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051588
Número CAS: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %