Print…
Calcium wolframate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
248665-100G 248665-500G
SIAL248665-100GEA 282 EUR
SIAL248665-100G SIAL248665-500G
Calcium wolframate, Sigma-Aldrich®
Calcium wolframate
Fórmula: CaO₄W
Número MDL : MFCD00010913
Número CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4