Print…
Calcium wolframate ≥99.78% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Calcium tungstate, Calcium tungsten oxide
35669.18 35669.30
35669.18EA 114 EUR
35669.18 35669.30
Calcium wolframate ≥99.78% (baseado em metais)
Calcium wolframate
Purity: 99.78% CAS No.: 7790-75-2 Molecular Formula: CaWO4 Formula Weight: 287.93 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 1620° MDL No.: MFCD00010913
Fórmula: CaO₄W
Ponto de Fusão: 1620 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010913
Número CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4
Merck Index: 14,1712