Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89018.36
89018.A3
89018.36EA
70.7
EUR
89018.36
89018.A3
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Magnesium hexafluorosilicate hydrate
Molecular Formula: MgSiF6.xH2O
Formula Weight: 166.39(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.788
Melting Point: 120° dec.
UN No.: 2853
MDL No.: MFCD00016196
Fórmula:
F₆MgSi·H₂O Peso Molecular: 166.39 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: 120 °C (decomposição) Densidade: 1.788 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016196 Número CAS: 16949-65-8 EINECS: 241-022-2 UN: 2853 ADR: 6.1 III |