Print…
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13189.0C A13189.0E A13189.36
A13189.0CEA 283 EUR
A13189.0C A13189.0E A13189.36
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate ≥98%
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Purity: 98% CAS No.: 18972-56-0 Molecular Formula: MgSiF6.6H2O Formula Weight: 274.47 (166.39anhy) Odour: Odourless UN No.: 2853 MDL No.: MFCD00150250
Fórmula: F₆MgSi·6H₂O
Peso Molecular: 274.47 g/mol
Densidade: 1.79
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150250
Número CAS: 18972-56-0
EINECS: 241-022-2
UN: 2853
ADR: 6.1 III