Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11575.14
A11575.22
A11575.36
A11575.14EA
67.4
EUR
A11575.14
A11575.22
A11575.36
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
CAS No.: 51312-42-6
Molecular Formula: Na3PO4.12WO3.xH2O
Formula Weight: 2946.12(anhy)
Melting Point: 350°
MDL No.: MFCD00151658
Fórmula:
Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O Ponto de Fusão: 350 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151658 Número CAS: 51312-42-6 EINECS: 257-132-9 |