Print…
Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C2276-1G C2276-5G
TCIAC2276-1GEA 75 EUR
TCIAC2276-1G TCIAC2276-5G
Cyclopropylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (por GC)
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Ponto de Inflamação: 40°C
Número MDL : MFCD05663847
Número CAS: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d0f7e55382e10aa96ccd980097a7e781808f1fe&vid=0d0f7e55382e10aa96ccd980097a7e781808f1fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %