Print…
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27642.06 H27642.03
H27642.06EA 160 EUR
H27642.06 H27642.03
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 126689-01-8 Molecular Formula: C9H17BO2 Formula Weight: 168.04 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 40°(104°F) Boiling Point: 146° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD05663847
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Peso Molecular: 168.04 g/mol
Ponto de ebulição: 146 °C
Densidade: 0.922
Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F)
Número MDL : MFCD05663847
Número CAS: 126689-01-8
UN: 3272
ADR: 3 III