1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Benzyl-N-phenylhydrazine hydrochloride
A17367.06
A17367.14
A17367.06EA
43.4
EUR
A17367.06
A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 5705-15-7
Molecular Formula: C13H14N2.HCl
Formula Weight: 234.73
Melting Point: 178-181°
Beilstein Reference: 3707186
Fórmula:
C₁₃H₁₅ClN₂ Ponto de Fusão: 178…181 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00050690 Número CAS: 5705-15-7 EINECS: 227-195-7 |