Print…
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
L19345.03 L19345.06
L19345.03EA 73.4 EUR
L19345.03 L19345.06
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3541-37-5 Molecular Formula: C9H6OS Formula Weight: 162.21 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 135-136°/8mm MDL No.: MFCD01075041
Fórmula: C₉H₆OS
Ponto de ebulição: 135…136 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01075041
Número CAS: 3541-37-5