4,4'-Anisoin ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21559.14
B21559.36
B21559.14EA
36.3
EUR
B21559.14
B21559.36
4,4'-Anisoin ≥97%
4,4'-Anisoin
Purity: 97%
CAS No.: 119-52-8
Molecular Formula: C16H16O4
Formula Weight: 272.30
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 3211892
Fórmula:
C₁₆H₁₆O₄ Ponto de Fusão: 110…114 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008411 Número CAS: 119-52-8 EINECS: 204-330-8 |