Print…
4,4'-Anisoin 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
104841000 104840250
ACRO104841000EA 109 EUR
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoin 95%
4,4'-Anisoin
Fórmula: C₁₆H₁₆O₄
Ponto de Fusão: 109…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008411
Número CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %