Print…
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31639.03 H31639.06
H31639.03EA 65.1 EUR
H31639.03 H31639.06
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 124811-71-8 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 171-175° MDL No.: MFCD06797882
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797882
Número CAS: 124811-71-8