Print…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32158.MD H32158.03
H32158.MDEA 85.3 EUR
H32158.MD H32158.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 320-42-3 Molecular Formula: C8H4F3NO Formula Weight: 187.12 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD06797340
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de Fusão: 120…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797340
Número CAS: 320-42-3