3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19196.03
A19196.06
A19196.14
A19196.03EA
37.1
EUR
A19196.03
A19196.06
A19196.14
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid ≥97%
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 28026-96-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 266-207°
MDL No.: MFCD00002514
Fórmula:
C₈H₈O₄ Ponto de Fusão: 266…207 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002514 Número CAS: 28026-96-2 |