Print…
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28604.06 H28604.03
H28604.06EA 137 EUR
H28604.06 H28604.03
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 145349-62-8 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 198-202° MDL No.: MFCD03411936
Fórmula: C₇H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411936
Número CAS: 145349-62-8