Print…
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
512338-10G 512338-1G
SIAL512338-10GEA 505 EUR
SIAL512338-10G SIAL512338-1G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fórmula: C₇H₉BO₃
Número MDL : MFCD00792672
Número CAS: 59016-93-2