4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
L15194.03
L15194.06
L15194.14
L15194.03EA
58.5
EUR
L15194.03
L15194.06
L15194.14
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 59016-93-2
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: ca 280°
Beilstein Reference: 2831413
Fórmula:
C₇H₉BO₃ Ponto de Fusão: ∼ 280 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00792672 Número CAS: 59016-93-2 |