Print…
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1127-1G M1127-5G
TCIAM1127-1GEA 70 EUR
TCIAM1127-1G TCIAM1127-5G
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methyl-3-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BNO₄
Número MDL : MFCD00191550
Número CAS: 80500-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5cf2abfd77765741b747dd751d1916c4fa6b7e9&vid=f5cf2abfd77765741b747dd751d1916c4fa6b7e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %