Print…
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H55060.03 H55060.06 H55060.14
H55060.03EA 59.8 EUR
H55060.03 H55060.06 H55060.14
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde ≥97%
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₄OSi
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093765
Número CAS: 77123-57-0