Print…
Pterostilbene
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
13000-50 13000-100 13000-250 13000-500
CAYM13000-50EA 102 EUR
CAYM13000-50 CAYM13000-100 CAYM13000-250 CAYM13000-500
Pterostilbene
Pterostilbene
Fórmula: C₁₆H₁₆O₃
Número MDL : MFCD00238710
Número CAS: 537-42-8