Print…
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
H54861.MD H54861.03 H54861.06
H54861.MDEA 43.9 EUR
H54861.MD H54861.03 H54861.06
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Purity: 97% CAS No.: 436151-85-8 Molecular Formula: C10H7N3S Formula Weight: 201.25 Beilstein Reference: 15029305 MDL No.: MFCD03407828
Fórmula: C₁₀H₇N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407828
Número CAS: 436151-85-8