Print…
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyl(phenyl)sulphane
C1014-25G C1014-5G
TCIAC1014-25GEA 242 EUR
TCIAC1014-25G TCIAC1014-5G
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Cyclopropyl phenyl sulphide
Fórmula: C₉H₁₀S
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00009684
Número CAS: 14633-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8357db28da5790a4fca910838948ab1b3c0295ca&vid=8357db28da5790a4fca910838948ab1b3c0295ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %