Print…
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclopropyl(phenyl)sulphane
L12321.03 L12321.06
L12321.03EA 30.3 EUR
L12321.03 L12321.06
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Cyclopropyl phenyl sulphide
Purity: 98+% CAS No.: 14633-54-6 Molecular Formula: C9H10S Formula Weight: 150.24 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5810 Odour: Stench Boiling Point: 61-62°/1mm Beilstein Reference: 2075701 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00009684
Fórmula: C₉H₁₀S
Ponto de ebulição: 61…62 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,045
Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009684
Número CAS: 14633-54-6
ADR: 9,III