Print…
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
N0743-1G N0743-5G
TCIAN0743-1GEA 44 EUR
TCIAN0743-1G TCIAN0743-5G
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride ≥96.0% (por GC)
4-Nitrophenylsulphur pentafluoride
Fórmula: C₆H₄F₅NO₂S
Ponto de ebulição: 77°C
Número MDL : MFCD00221619
Número CAS: 2613-27-6
EINECS: 447-610-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4858e3b65e4a1cb111b79a89bf52d2b95f0581a0&vid=4858e3b65e4a1cb111b79a89bf52d2b95f0581a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C