Print…
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxybenzene-1,3-diamine dihydrochloride
D0074-25G D0074-5G
TCIAD0074-25GEA 345 EUR
TCIAD0074-25G TCIAD0074-5G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride ≥99.0% (por análise titulométrica)
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Número MDL : MFCD00054337
Número CAS: 614-94-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dbae50b4d1f9c6c6dee40434c924168d5ba9442&vid=5dbae50b4d1f9c6c6dee40434c924168d5ba9442&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %