4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
I0695-1G
I0695-5G
TCIAI0695-1GEA
176
EUR
TCIAI0695-1G
TCIAI0695-5G
4-Iodophenylsulphur pentafluoride ≥94.0% (por GC)
4-Iodophenylsulphur pentafluoride
Fórmula:
C₆H₄F₅IS Ponto de ebulição: 52°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD03788514 Número CAS: 286947-68-0 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 34.0 to 38.0 deg-C |