Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
B22048.09
B22048.18
B22048.09EA
50.1
EUR
B22048.09
B22048.18
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Purity: 99%
CAS No.: 4068-75-1
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 75-78°
MDL No.: MFCD00016462
Fórmula:
C₈H₇IO₃ Ponto de Fusão: 75…78 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016462 Número CAS: 4068-75-1 |