Print…
Methyl-4-iodsalicylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
M1908-25G M1908-5G
TCIAM1908-25GEA 250 EUR
TCIAM1908-25G TCIAM1908-5G
Methyl-4-iodsalicylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-iodsalicylate
Fórmula: C₈H₇IO₃
Peso Molecular: 278.05 g/mol
Número MDL : MFCD06797864
Número CAS: 18179-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2bc8a6eefec79a8819862b2a27365469edfa8d1&vid=d2bc8a6eefec79a8819862b2a27365469edfa8d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C