Methyl-4-iodsalicylate 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
B25438.14
B25438.06
B25438.14EA
174
EUR
B25438.14
B25438.06
Methyl-4-iodsalicylate 98
Methyl-4-iodsalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 18179-39-0
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06797864
Fórmula:
C₈H₇IO₃ Peso Molecular: 278.05 g/mol Ponto de Fusão: 68…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06797864 Número CAS: 18179-39-0 |