Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
T2415-1G T2415-5G
TCIAT2415-1GEA 34 EUR
TCIAT2415-1G TCIAT2415-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClF₃N₂O
Número MDL : MFCD00053033
Número CAS: 133115-72-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %