4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
F0641-1G
F0641-5G
TCIAF0641-1GEA
44
EUR
TCIAF0641-1G
TCIAF0641-5G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Fórmula:
C₉H₈FNO₂ |
Número MDL :
MFCD00143236 Número CAS: 119396-88-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |