Print…
Methyl thiosalicylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
357758-25G 357758-5G
SIAL357758-25GEA 345 EUR
SIAL357758-25G SIAL357758-5G
Methyl thiosalicylate, Sigma-Aldrich®
Methyl thiosalicylate
Fórmula: C₈H₈O₂S
Número MDL : MFCD00060678
Número CAS: 4892-02-8