Print…
Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2127-25G M2127-5G
TCIAM2127-25GEA 135 EUR
TCIAM2127-25G TCIAM2127-5G
Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-methoxysalicylate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 240°C
Número MDL : MFCD00017185
Número CAS: 2905-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ba0da466d1311333f97619aa2c2cbbad630c7b&vid=69ba0da466d1311333f97619aa2c2cbbad630c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %