Print…
Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
M1797-25G M1797-5G
TCIAM1797-25GEA 72 EUR
TCIAM1797-25G TCIAM1797-5G
Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (por GC)
Methyl-4-methoxysalicylate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 134°C
Número MDL : MFCD00008424
Número CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6d733998bea179e88e9f95437157db5d9c24898&vid=d6d733998bea179e88e9f95437157db5d9c24898&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C