Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L03855.09
L03855.18
L03855.09EA
42.1
EUR
L03855.09
L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 5446-02-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 134°/7mm
MDL No.: MFCD00008424
Fórmula:
C₉H₁₀O₄ Ponto de ebulição: 134 °C (7 mmHg) Ponto de Fusão: 47…51 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008424 Número CAS: 5446-02-6 EINECS: 226-657-5 |