Print…
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
H33035.03 H33035.06
H33035.03EA 107 EUR
H33035.03 H33035.06
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Methyl-3-aminosalicylate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842614
Número CAS: 35748-34-6