4-Phenoxybenzonitrile 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B25364.04
B25364.09
B25364.04EA
30.2
EUR
B25364.04
B25364.09
4-Phenoxybenzonitrile 96%
4-Phenoxybenzonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 3096-81-9
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Flash Point:
Fórmula:
C₁₃H₉NO Ponto de Fusão: 46…48 °C Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017346 Número CAS: 3096-81-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |