3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10175.06
A10175.14
A10175.06EA
71.2
EUR
A10175.06
A10175.14
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 175135-74-7
Molecular Formula: C6H62FN2.HCl
Formula Weight: 197.04
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00052267
Fórmula:
C₆H₇Cl₂FN₂ Ponto de Fusão: ∼ 210 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052267 Número CAS: 175135-74-7 |