Print…
4-(Diethylamino)salicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
D1752-25G D1752-250G
TCIAD1752-25GEA 39 EUR
TCIAD1752-25G TCIAD1752-250G
4-(Diethylamino)salicylaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C