4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
209480050
209480250
ACRO209480050EA
22
EUR
ACRO209480050
ACRO209480250
4-(Diethylamino)salicylaldehyde 98%
4-(Diethylamino)salicylaldehyde
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO₂ Ponto de Fusão: 60…64 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003326 Número CAS: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |
Appearance | Pink to light brown to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 64 °C |
GC | ≥97.5 % |