Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24091.06
B24091.14
B24091.22
B24091.06EA
48.1
EUR
B24091.06
B24091.14
B24091.22
Methyl-4-formylbenzoate ≥98%
Methyl-4-formylbenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1571-08-0
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 775895
MDL No.: MFCD00006950
Fórmula:
C₉H₈O₃ Ponto de ebulição: 264…266 °C Ponto de Fusão: 59…63 °C Densidade: 1,200 Ponto de Inflamação: 128 °C (262 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006950 Número CAS: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |