Print…
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
223750100 223750500
ACRO223750100EA 69.8 EUR
ACRO223750100 ACRO223750500
Methyl-4-formylbenzoate 99%
Methyl-4-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de Fusão: 57…64 °C
Ponto de Inflamação: 144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006950
Número CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
Encomendar
Appearance White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥98.5 %