Print…
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B24880.06 B24880.14
B24880.06EA 124 EUR
B24880.06 B24880.14
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98%
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 121554-10-7 Molecular Formula: C7H3BrIN Formula Weight: 307.92 Melting Point: 120-122° Beilstein Reference: 4860282 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00672950
Fórmula: C₇H₃BrIN
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672950
Número CAS: 121554-10-7
EINECS: 601-788-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III