Print…
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
367540010 367540050
ACRO367540010EA 72.5 EUR
ACRO367540010 ACRO367540050
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₉BO₄
Ponto de Fusão: 101…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093723
Número CAS: 269410-22-2
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %