3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxan-3-yl)propyl methacrylate, 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Estabilização:
Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M1324-100ML
M1324-25ML
TCIAM1324-100MLEA
137
EUR
TCIAM1324-100ML
TCIAM1324-25ML
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Fórmula:
C₁₆H₃₈O₅Si₄ Peso Molecular: 422.82 g/mol Ponto de Inflamação: 200°C |
Número MDL :
MFCD00053871 Número CAS: 17096-07-0 EINECS: 241-165-0 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |