Print…
Potassium vinyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium trifluoro(vinyl)borate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
655228-1G 655228-25G 655228-5G
SIAL655228-1GEA 65.6 EUR
SIAL655228-1G SIAL655228-25G SIAL655228-5G
Potassium vinyltrifluoroborate, Sigma-Aldrich®
Potassium vinyltrifluoroborate
Fórmula: C₂H₃BF₃K
Número MDL : MFCD02093335
Número CAS: 13682-77-4