Print…
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethylenebis(salicylimine), 2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))diphenol, SALEN
H0199-25G H0199-500G
TCIAH0199-25GEA 24 EUR
TCIAH0199-25G TCIAH0199-500G
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine ≥99.0% (por análise titulométrica)
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 268.31 g/mol
Número MDL : MFCD00002244
Número CAS: 94-93-9
EINECS: 202-376-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b3a7c50d53239a54d022881af2edcc1a745ebf4&vid=9b3a7c50d53239a54d022881af2edcc1a745ebf4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 126.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency