N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethylenebis(salicylimine), 2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanylylidene))bis(methanylylidene))diphenol, SALEN
A13885.14
A13885.22
A13885.36
A13885.14EA
52.9
EUR
A13885.14
A13885.22
A13885.36
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine 98%
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 94-93-9
Molecular Formula: C16H16N2O2
Formula Weight: 268.32
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 535296
Merck Reference: 14,8322
MDL No.: MFCD00002244
Fórmula:
C₁₆H₁₆N₂O₂ Peso Molecular: 268.31 g/mol Ponto de Fusão: 129…131 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002244 Número CAS: 94-93-9 EINECS: 202-376-3 |