3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
B22176.06
B22176.14
B22176.22
B22176.06EA
66.7
EUR
B22176.06
B22176.14
B22176.22
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5678-48-8
Molecular Formula: C9H10N2O4
Formula Weight: 210.19
MDL No.: MFCD00090356
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00090356 Número CAS: 5678-48-8 |